5-Iodo-o-toluic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-lodo-2-methylbenzoic acid, 5-Iodo-2-methylbenzoic acid
I0916-5G I0916-25G
TCIAI0916-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAI0916-5G TCIAI0916-25G
5-Iodo-o-toluic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Iodo-o-toluic acid
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,0400 g/mol
Numéro MDL: MFCD01570258
Numéro CAS: 54811-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90ef7a43e49a48ba1b9ca857fde1b984bbaf239b&vid=90ef7a43e49a48ba1b9ca857fde1b984bbaf239b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité