Diisopropyle oxyde ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Ether diisopropylique
Stabilization: stabilisé avec hydroquinone
TCIAI0917-500MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0917-500ML
Diisopropyle oxyde ≥98.0% (par GC) stabilisé
Diisopropyle oxyde
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Point de fusion: -60°C
Point d'éclair: -28°C
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
ONU: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05212
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/93/28972793.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité