2-isocyanatoéthyle acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
I0918-5G I0918-25G
TCIAI0918-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAI0918-5G TCIAI0918-25G
2-isocyanatoéthyle acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-isocyanatoéthyle acrylate
Formule: C₆H₇NO₃
Point d'éclair: 97°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11112219
Numéro CAS: 13641-96-8
EINECS: 482-140-6
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15b58e2d2a4b0856b6c40ea5fbdbc00a16fb274&vid=d15b58e2d2a4b0856b6c40ea5fbdbc00a16fb274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité