3-Iodo-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0924-1G I0924-5G
TCIAI0924-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAI0924-1G TCIAI0924-5G
3-Iodo-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Iodo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆INO
MW: 235,02 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 110°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094946
Numéro CAS: 112197-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c11544a3b210b377b5244e64a936f76a916585&vid=e9c11544a3b210b377b5244e64a936f76a916585&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité