5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0925-1G I0925-5G
TCIAI0925-1GEA 55 EUR InStock
TCIAI0925-1G TCIAI0925-5G
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (par GC)
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆INO
MW: 235,03 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Numéro MDL: MFCD07781180
Numéro CAS: 13472-61-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c893c557d79a95fa9b36ba75c79eccc54c013c9d&vid=c893c557d79a95fa9b36ba75c79eccc54c013c9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité