Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iloperidone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0926-25MG I0926-100MG I0926-1G
TCIAI0926-25MGEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0926-25MG TCIAI0926-100MG TCIAI0926-1G
Iloperidone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Iloperidone


Formule: C₂₄H₂₇FN₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866688
Numéro CAS: 133454-47-4
Merck Index: 14,04900
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dbb60328bd0af01717629e3d530d8e387bcd295&vid=6dbb60328bd0af01717629e3d530d8e387bcd295&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité