5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carbaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carboxaldehyde, 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene-3-carboxaldehyde
I0928-200MG I0928-1G
TCIAI0928-200MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAI0928-200MG TCIAI0928-1G
5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carbaldehyde ≥97.0% (par GC)
5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carbaldehyde
Formule: C₁₆H₁₈O
MW: 226,32 g/mol
Point de fusion: 83°C
Numéro MDL: MFCD00275723
Numéro CAS: 3331-47-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48708a62651e38ed1198a1db835b801324266605&vid=48708a62651e38ed1198a1db835b801324266605&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité