Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Indazolinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAI0929-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAI0929-1G
3-Indazolinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Indazolinone


Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005685
Numéro CAS: 7364-25-2
EINECS: 230-904-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 247.0 to 251.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité