(1-Indolyl)acetic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Indole-1-acetic Acid, 2-(1H-Indol-1-yl)acetic acid
I0932-1G I0932-5G
TCIAI0932-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAI0932-1G TCIAI0932-5G
(1-Indolyl)acetic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(1-Indolyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047262
Numéro CAS: 24297-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59b5e33da106fefa18f96354919c62b344dd5d21&vid=59b5e33da106fefa18f96354919c62b344dd5d21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité