Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0937-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAI0937-200MG TCIAI0937-1G
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Formule: C₄₄H₂₈ClFeN₄
MW: 704,02 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00012152
Numéro CAS: 16456-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Molar extinction coefficient min. 100000 (THF, 414 to 418nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité