Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0942-5G I0942-1G
TCIAI0942-5GEA 611 EUR InStock
TCIAI0942-5G TCIAI0942-1G
Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Numéro MDL: MFCD03412483
Numéro CAS: 80278-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc400f95d3cf96fcb9a911db609f5a43e8d0e87f&vid=fc400f95d3cf96fcb9a911db609f5a43e8d0e87f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité