Iguratimod ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0945-25MG I0945-250MG
TCIAI0945-25MGEA 19.8 EUR InStock
TCIAI0945-25MG TCIAI0945-250MG
Iguratimod ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Iguratimod
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₆S
Numéro MDL: MFCD00882374
Numéro CAS: 123663-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5172f6da54b8280c6056f3631b1ff52e28abe5f6&vid=5172f6da54b8280c6056f3631b1ff52e28abe5f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 238.0 to 242.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité