Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iododibenzothiophene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Iododibenzo[b,d]thiophene

I0947-1G I0947-5G
TCIAI0947-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAI0947-1G TCIAI0947-5G
4-Iododibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
4-Iododibenzothiophene


Formule: C₁₂H₇IS
MW: 310,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159895
Numéro CAS: 132034-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d53da70e8927df325954a406175f677499d6831e&vid=d53da70e8927df325954a406175f677499d6831e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité