Itopride hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)benzyl)-3,4-dimethoxybenzamide hydrochloride, N-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4-dimethoxybenzamide hydrochloride, topride HCl
I0948-1G I0948-5G I0948-25G
TCIAI0948-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0948-1G TCIAI0948-5G TCIAI0948-25G
Itopride hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Itopride hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₆N₂O₄·HCl
MW: 394,90 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00881710
Numéro CAS: 122892-31-3
Merck Index: 14,05244
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59d6d06aa43b5d0e353a96372052d6f52b2f6cd6&vid=59d6d06aa43b5d0e353a96372052d6f52b2f6cd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité