Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodotriphenylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Iodo-N,N-diphenylaniline

I0951-1G I0951-5G
TCIAI0951-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAI0951-1G TCIAI0951-5G
4-Iodotriphenylamine ≥98.0% (par GC)
4-Iodotriphenylamine


Formule: C₁₈H₁₄IN
MW: 371,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD11046352
Numéro CAS: 38257-52-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aad3fb12d65fd5bd7343ebfe22a7e28c07290380&vid=aad3fb12d65fd5bd7343ebfe22a7e28c07290380&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité