2-Éthylhexanoate de cuivre (II)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
20539.09 20539.18
20539.09EA 79.7 EUR InStock
20539.09 20539.18
2-Éthylhexanoate de cuivre (II)
2-Éthylhexanoate de cuivre (II)
CAS No.: 149-11-1 Molecular Formula: C16H30CuO4 Formula Weight: 349.96 Physical Form: Powder/Lump Appearance: Blue-green Melting Point: 252° dec. MDL No.: MFCD00015695
Formule: C₁₆H₃₀CuO₄
Point de fusion: 252 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015695
Numéro CAS: 149-11-1
EINECS: 205-731-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité