Isoindoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0958-1G I0958-5G
TCIAI0958-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAI0958-1G TCIAI0958-5G
Isoindoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isoindoline hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClN
Numéro MDL: MFCD03502377
Numéro CAS: 32372-82-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0ec0adb047ff9f29af7f382aa4c35fc8c87f288&vid=e0ec0adb047ff9f29af7f382aa4c35fc8c87f288&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 259.0 to 263.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité