5-Iodo-2-methoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0960-1G I0960-5G
TCIAI0960-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAI0960-1G TCIAI0960-5G
5-Iodo-2-methoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Iodo-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆INO
Numéro MDL: MFCD02683860
Numéro CAS: 933672-32-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité