2-Iodobiphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Iodo-1,1'-biphenyl
I0967-5G I0967-25G
TCIAI0967-5GEA 44 EUR InStock
TCIAI0967-5G TCIAI0967-25G
2-Iodobiphényle ≥98.0% (par GC)
2-Iodobiphényle
Formule: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00039396
Numéro CAS: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34d2b42d45ab14109baa6f44fd3b04057cfbcefe&vid=34d2b42d45ab14109baa6f44fd3b04057cfbcefe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité