2-Iododibenzofuran ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Iododibenzo[b,d]furan
I0968-1G I0968-5G
TCIAI0968-1GEA 165 EUR InStock
TCIAI0968-1G TCIAI0968-5G
2-Iododibenzofuran ≥98.0% (par GC)
2-Iododibenzofuran
Formule: C₁₂H₇IO
MW: 294,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092649
Numéro CAS: 5408-56-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4a76789f1bc64f59e7717bb42b8d690b662e2bd&vid=c4a76789f1bc64f59e7717bb42b8d690b662e2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité