Imidazole Hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Imidazolium iodide
I0970-1G I0970-5G
TCIAI0970-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAI0970-1G TCIAI0970-5G
Imidazole Hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Imidazole Hydroiodide
Formule: C₃H₄N₂·HI
MW: 195,99 g/mol
Numéro CAS: 68007-08-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=645a3bbc67a6f2a8b9a2f949241863c43e2c502f&vid=645a3bbc67a6f2a8b9a2f949241863c43e2c502f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité