Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iododibenzothiophene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0973-200MG I0973-1G
TCIAI0973-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAI0973-200MG TCIAI0973-1G
2-Iododibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
2-Iododibenzothiophene


Formule: C₁₂H₇IS
MW: 310,15 g/mol
Point de fusion: 88°C
Numéro CAS: 177586-41-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité