PluriSIn 1 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Pyridinecarboxylic acid 2-Phenylhydrazide, N'-Phenylisonicotinohydrazide, NSC 14613, Isonicotinic acid 2-Phenylhydrazide
I0975-20MG I0975-100MG
TCIAI0975-20MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAI0975-20MG TCIAI0975-100MG
PluriSIn 1 ≥98.0% (par HPLC)
PluriSIn 1
Formule: C₁₂H₁₁N₃O
MW: 213,24 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02344904
Numéro CAS: 91396-88-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=256a2ab65b801358b89af7405f79242e1072d4f3&vid=256a2ab65b801358b89af7405f79242e1072d4f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 18.70 to 20.70 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité