Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodopyrene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0977-200MG I0977-1G
TCIAI0977-200MGEA 104 EUR InStock
TCIAI0977-200MG TCIAI0977-1G
1-Iodopyrene ≥98.0% (par GC)
1-Iodopyrene


Formule: C₁₆H₉I
Numéro CAS: 34244-15-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b184aa6b8c877a38441c3ea284ec3b7bcd2f9a&vid=d8b184aa6b8c877a38441c3ea284ec3b7bcd2f9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité