Acide 4-iodo-3-nitrobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0980-1G I0980-5G
TCIAI0980-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0980-1G TCIAI0980-5G
Acide 4-iodo-3-nitrobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-iodo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄INO₄
MW: 293,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00502399
Numéro CAS: 35674-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9899229db3679b4548325f727e6754934a4a13fa&vid=9899229db3679b4548325f727e6754934a4a13fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité