Isothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0982-200MG I0982-1G
TCIAI0982-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAI0982-200MG TCIAI0982-1G
Isothiazole ≥98.0% (par GC)
Isothiazole
Formule: C₃H₃NS
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD00020818
Numéro CAS: 288-16-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feac7b3024f7ffcff94b6be3fcbc233dceb958ce&vid=feac7b3024f7ffcff94b6be3fcbc233dceb958ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité