3-Isopropoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
I0984-1G I0984-5G
TCIAI0984-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAI0984-1G TCIAI0984-5G
3-Isopropoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03701512
Numéro CAS: 216485-86-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32845bb21b31f8cd46dbf9fc89e9073d93d288a5&vid=32845bb21b31f8cd46dbf9fc89e9073d93d288a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité