Isothiocyanate de 3-iodophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Iodophenylisothiocyanate, 1-Iodo-3-isothiocyanatobenzene
I0985-1G I0985-5G
TCIAI0985-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAI0985-1G TCIAI0985-5G
Isothiocyanate de 3-iodophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3-iodophényle
Formule: C₇H₄INS
MW: 261,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041074
Numéro CAS: 3125-73-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9f021a29c9dc367953e89bc35786669e6999134&vid=a9f021a29c9dc367953e89bc35786669e6999134&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité