2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Cyanomethyl)imidazole, (1-Imidazolyl)acetonitrile
I0990-1G I0990-5G
TCIAI0990-1GEA 123 EUR InStock
TCIAI0990-1G TCIAI0990-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
Formule: C₅H₅N₃
MW: 107,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD06421433
Numéro CAS: 98873-55-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77049a24b7b68769f439a7cf0433b9ab301b0cb0&vid=77049a24b7b68769f439a7cf0433b9ab301b0cb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité