2-Iodo-5-nitrotoluène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
I0992-5G I0992-25G I0992-1G
TCIAI0992-5GEA 120 EUR InStock
TCIAI0992-5G TCIAI0992-25G TCIAI0992-1G
2-Iodo-5-nitrotoluène ≥96.0% (par GC)
2-Iodo-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051517
Numéro CAS: 5326-38-5
EINECS: 226-204-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité