4-Iodo-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0993-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAI0993-5G
4-Iodo-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051090
Numéro CAS: 41252-97-5
EINECS: 255-279-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité