2-Isopropyl-5-méthylanisole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Isopropyl-3-methoxytoluene, 1-Isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene
I0996-5G I0996-25G
TCIAI0996-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAI0996-5G TCIAI0996-25G
2-Isopropyl-5-méthylanisole ≥96.0% (par GC)
2-Isopropyl-5-méthylanisole
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD01674973
Numéro CAS: 1076-56-8
EINECS: 214-063-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e625598d48d75d827fd5e3622e4c9df685e487a8&vid=e625598d48d75d827fd5e3622e4c9df685e487a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité