2-Isopropylbenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0997-1G I0997-5G
TCIAI0997-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAI0997-1G TCIAI0997-5G
2-Isopropylbenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Isopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00045836
Numéro CAS: 2438-04-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d266aee9f66ffc1b5edf681321a12a37130cf34&vid=0d266aee9f66ffc1b5edf681321a12a37130cf34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité