1-Isopropylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Isopropyl-1H-pyrazole
I0999-1ML I0999-5ML
TCIAI0999-1MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAI0999-1ML TCIAI0999-5ML
1-Isopropylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Isopropylpyrazole
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD07468920
Numéro CAS: 18952-87-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c30ea902f86177a459a9722e514951d51bd0a046&vid=c30ea902f86177a459a9722e514951d51bd0a046&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité