4H-Indeno[1,2-b]thiophen-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I1003-200MG I1003-1G
TCIAI1003-200MGEA 46.2 EUR InStock
TCIAI1003-200MG TCIAI1003-1G
4H-Indeno[1,2-b]thiophen-4-one ≥98.0% (par GC)
4H-Indeno[1,2-b]thiophen-4-one
Formule: C₁₁H₆OS
MW: 186,23 g/mol
Numéro CAS: 5706-08-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e55fa17ecf75900aa9e9a34ce447fa0714cfa547&vid=e55fa17ecf75900aa9e9a34ce447fa0714cfa547&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité