4-Iodo-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I1010-200MG I1010-1G
TCIAI1010-200MGEA 55 EUR InStock
TCIAI1010-200MG TCIAI1010-1G
4-Iodo-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-4'-propylbiphenyl
Formule: C₁₅H₁₅I
MW: 322,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD12923241
Numéro CAS: 782477-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f33fceb4f7e03e3ffe55f435ca3a533455fe902e&vid=f33fceb4f7e03e3ffe55f435ca3a533455fe902e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité