5-Iodo-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I1021-5G I1021-25G
TCIAI1021-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAI1021-5G TCIAI1021-25G
5-Iodo-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Iodo-o-toluidine
Formule: C₇H₈IN
MW: 233,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051531
Numéro CAS: 83863-33-6
EINECS: 281-094-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité