4-Iodo-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Iodo-4-methyl-2-nitrobenzene
I1022-1G I1022-5G
TCIAI1022-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAI1022-1G TCIAI1022-5G
4-Iodo-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024196
Numéro CAS: 5326-39-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité