IR-775 chloride ≥90.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 11-Chloro-1,1',3,3,3',3'-hexamethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine chloride, 2-(2-(2-Chloro-3-(2-(1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indol-1-ium chloride
I1026-1G I1026-5G
TCIAI1026-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAI1026-1G TCIAI1026-5G
IR-775 chloride ≥90.0% (sur base azote total)
IR-775 chloride
Formule: C₃₂H₃₆Cl₂N₂
MW: 519,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427067
Numéro CAS: 199444-11-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e51481e8a093fa94f9af9784213a03b2e143b103&vid=e51481e8a093fa94f9af9784213a03b2e143b103&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
Lambda max. 772.0 to 777.0nm (MeOH)
Molar extinction coefficient min. 240000 (MeOH, 772.0 to 777.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité