4-Iodo-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I1029-1G I1029-5G
TCIAI1029-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAI1029-1G TCIAI1029-5G
4-Iodo-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD06808526
Numéro CAS: 20691-72-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité