IR 676 iodide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,3-Trimethyl-2-(5-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-1H-benzo[e]indol-3-ium iodide, 1,1,3-Trimethyl-2-[5-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)-1,3-pentadienyl]-1H-benzo[e]indolium iodide
I1030-200MG I1030-1G
TCIAI1030-200MGEA 88 EUR InStock
TCIAI1030-200MG TCIAI1030-1G
IR 676 iodide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
IR 676 iodide
Formule: C₃₅H₃₅IN₂
MW: 610,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD07433812
Numéro CAS: 56289-64-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfde86cdd530d48d79f6712370761f77a70ab3b6&vid=bfde86cdd530d48d79f6712370761f77a70ab3b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Lambda max. 675.0 to 685.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 3400 (EtOH, 675.0 to 685.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité