IR 783 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 4-(2-(2-(2-chloro-3-(2-(3,3-dimethyl-1-(4-sulphonatobutyl)-3H-indol-1-ium-2-yl)vinyl)cyclohex-2-en-1-ylidene)ethylidene)-3,3-dimethylindolin-1-yl)butane-1-sulphonate, Sodium 4-[2-[2-[2-Chloro-3-[2-[3,3-dimethyl-1-(4-sulphonatobutyl)indol-1-ium-2-yl]ethenyl]cyclohex-2-en-1-ylidene]ethylidene]-3,3-dimethylindol-1-yl]butane-1-sulphonate, 2-[2-[2-Chloro-3-[2-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulphobutyl)-2H-indol-2-ylidene]ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulphobutyl)-3H-indolium Inner salt sodium salt
I1031-200MG I1031-1G
TCIAI1031-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAI1031-200MG TCIAI1031-1G
IR 783 ≥98.0% (par HPLC)
IR 783
Formule: C₃₈H₄₆ClN₂NaO₆S₂
MW: 749,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093208
Numéro CAS: 115970-66-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=231eab0407fb7b1952b0b0d1f6535e1183d51c70&vid=231eab0407fb7b1952b0b0d1f6535e1183d51c70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Lambda max. 779.0 to 784.0 nm
Absorbance (E1%1cm) min. 3650 (MeOH, 779.0 to 784.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité