1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I1033-1G I1033-5G
TCIAI1033-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAI1033-1G TCIAI1033-5G
1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Numéro MDL: MFCD08445603
Numéro CAS: 76697-50-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=644727ebe95f5281164cd08c255fc66b11cb2c10&vid=644727ebe95f5281164cd08c255fc66b11cb2c10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité