6-Iodo-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-iodotoluene, 2-Iodo-5-methylaniline
I1034-1G I1034-5G
TCIAI1034-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAI1034-1G TCIAI1034-5G
6-Iodo-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Iodo-m-toluidine
Formule: C₇H₈IN
MW: 233,0496 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00833395
Numéro CAS: 13194-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de2ef14197f33e1229d82496d792a208fcff688b&vid=de2ef14197f33e1229d82496d792a208fcff688b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité