Perfluoro-15-crown-5-ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I1043-1G I1043-5G
TCIAI1043-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAI1043-1G TCIAI1043-5G
Perfluoro-15-crown-5-ether ≥98.0% (par GC)
Perfluoro-15-crown-5-ether
Formule: C₁₀F₂₀O₅
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: -12°C
Numéro MDL: MFCD01320747
Numéro CAS: 97571-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité