4-[(4-Isopropoxyphenyl)sulphonyl]phenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I1045-25G I1045-5G
TCIAI1045-25GEA 154 EUR InStock
TCIAI1045-25G TCIAI1045-5G
4-[(4-Isopropoxyphenyl)sulphonyl]phenol ≥98.0% (par GC)
4-[(4-Isopropoxyphenyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₁₅H₁₆O₄S
Numéro MDL: MFCD01861244
Numéro CAS: 95235-30-6
EINECS: 405-520-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité