(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I1051-250MG I1051-1G
TCIAI1051-250MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAI1051-250MG TCIAI1051-1G
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (par GC)
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline)
Formule: C₁₅H₂₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD08458310
Numéro CAS: 131833-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité