1-Hydroxyisoquinoleine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
I1054-1G I1054-5G
TCIAI1054-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAI1054-1G TCIAI1054-5G
1-Hydroxyisoquinoleine ≥98.0% (par GC)
1-Hydroxyisoquinoleine
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006899
Numéro CAS: 491-30-5
EINECS: 207-732-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité