3-Iodobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I1055-1G I1055-5G
TCIAI1055-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAI1055-1G TCIAI1055-5G
3-Iodobiphenyl ≥98.0% (par GC)
3-Iodobiphenyl
Formule: C₁₂H₉I
Point d'ébullition: 178°C
Numéro MDL: MFCD09032441
Numéro CAS: 20442-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité