(4-Iodophényl)acétonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I1058-1G I1058-5G
TCIAI1058-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAI1058-1G TCIAI1058-5G
(4-Iodophényl)acétonitrile ≥95.0% (par GC)
(4-Iodophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆IN
Numéro MDL: MFCD00060306
Numéro CAS: 51628-12-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité